Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Stabilized with an alkene.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Free halogens: To pass test
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.02% max
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| DX0835-31 | 04061839418905 |
| DX0835-20 | 04061839418882 |
| DX0835-6 | 04061839418981 |
| DX0835-5 | 04061839418974 |
| DX0835P-4 | 04061839419094 |
| DX0835-3 | 04061839418899 |
| DX0835-8 | 04061839418998 |