Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
dilution
(for synthesis)
impurities
≤0.3 μeq/g Titrable acid, ≤1 ppm Halogen (as Cl), ≤30 ppm Water (H2O)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
UV absorption
λ: 231 nm Amax: ≤1.00, λ: 240 nm Amax: ≤0.20, λ: 250 nm Amax: ≤0.01, λ: 270 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Solvent for the extraction of natural products and metabolites from biological samples, facilitating the analysis of compounds derived from biosynthetic pathways.
- Mobile phase in high-performance liquid chromatography (HPLC) is used for the separation and characterization of biosynthetic compounds and their derivatives.
- Recrystallization solvent for purifying active pharmaceutical ingredients (APIs) synthesized through biological methods, enhancing the quality and yield of the final product.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| DX0830-31 | 04061839418417 |
| DX0830-1 | 04061839418400 |