Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2110,00 zł | |
| 2 mg | Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6E3, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (0.2 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SALL4(57167)
mouse ... Sall4(99377)
General description
Immunogen
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (0,2 g/ml)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HeLa, komórki NIH3T3, tkanka ludzkich jąder
Other Notes
Forte, A., et al. 2009. Mol. Med.15 392.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... SALL4(57167) | Gene Information human ... SALL4(57167) | Gene Information human ... TNFSF14(8740) | Gene Information human ... IL13RA2(3598) |
| clone 6E3, monoclonal | clone 6E3, monoclonal | clone 4E3, monoclonal | clone 2E10, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| DR1052-100UG | 04055977225983 |
| DR1052-2MG | 04055977225990 |