Przejdź do
DC02L
Koniugat peroksydazy koziej przeciw mysiej IgG
lyophilized, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
Citations:
27
791,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA (1:5000-1:100,000)
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:500-1:5000))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa kozie przeciwciało poliklonalne adsorbowane przeciwko białkom surowicy ludzkiej, bydlęcej i końskiej oraz sprzężone z peroksydazą chrzanową. Rozpoznaje mysie IgG.
Ten koniugat peroksydazy koziej przeciw mysim IgG został zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunohistochemii do wykrywania mysich IgG.
Immunogen
Mysz
Application
ELISA (1:5000-1:100 000)
Immunoblotting (1:5000-1:100 000, kolorymetryczny; 1:10 000-1:200 000, chemiluminescencja)
Immunohistochemistry (1:500-1:5000)
Physical form
Liofilizowany z 250 mM NaCl, 10 mM fosforanu sodu, 15 mg/ml BSA, pH 7,6.
Preparation Note
Rozpuścić przeciwciało w 1,5 ml H₂O. Rozpuścić delikatnie mieszając w temperaturze 4°C, ponieważ intensywne mieszanie spowoduje denaturację przeciwciał. Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów. Alternatywnie można dodać glicerol (do końcowego stężenia 50%), a następnie przechowywać odtworzone przeciwciało w temperaturze -20°C. Należy pamiętać, że w tych warunkach stężenie przeciwciała i soli buforowych będzie wynosić połowę pierwotnego stężenia.
Other Notes
Aby zapewnić jakość tych odczynników, każda partia jest testowana z kilkoma naszymi pierwotnymi przeciwciałami. Specyficzność przeciwciał jest testowana za pomocą immunoelektroforezy i wykazano, że są one specyficzne dla mysich IgG, ale nie dla łańcuchów lekkich wspólnych dla większości mysich immunoglobulin. Nie wykryto reaktywności krzyżowej z nieimmunoglobulinowymi białkami surowicy. Przeciwciało zostało również przetestowane za pomocą testu ELISA i/lub adsorbowane w celu zapewnienia minimalnej reaktywności krzyżowej z białkami surowicy ludzkiej, bydlęcej i końskiej, ale przeciwciało może wykazywać reaktywność krzyżową z immunoglobulinami innych gatunków. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DC03LDC01LDC05L
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhian Jones et al.
Nature, 589(7843), 615-619 (2020-12-18)
Positive-sense single-stranded RNA viruses, such as coronaviruses, flaviviruses and alphaviruses, carry out transcription and replication inside virus-induced membranous organelles within host cells1-7. The remodelling of the host-cell membranes for the formation of these organelles is coupled to the membrane association
Timothy C Cox et al.
Human mutation, 40(10), 1813-1825 (2019-06-20)
Cleft lip with or without cleft palate (CL/P) is generally viewed as a complex trait with multiple genetic and environmental contributions. In 70% of cases, CL/P presents as an isolated feature and/or deemed nonsyndromic. In the remaining 30%, CL/P is
R Tremmel et al.
The pharmacogenomics journal, 16(6), 551-558 (2015-10-28)
Gene copy number variants (CNVs) of CYP2E1 have been described but not functionally characterized. Here we investigated effects of CNVs on hepatic and lymphoblastoid CYP2E1 expression. Using available single-nuleotide polymorphism microarray data and quantitative PCR, CYP2E1 gene duplication and deletion
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
DC02L-200UG07790788053710