Przejdź do
CX2335
Cykloheksanon
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Cyclohexanone, Pimelic Ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
-CH2(CH2)4C(=O)-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-631-1
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
155 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
4.5 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
shelf life
36 mo. (from receipt date)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.05%
color
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 43 °C
solubility
90 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Data ważności: 36 miesięcy od daty otrzymania
Assay (GC): 99,0% min
Kolor (APHA) w czasie produkcji: 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,05% max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Woda (H2O): 0.05% max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CX2335-704061839418042
CX2335-2004061839418028
CX2335-504061839418035
CX2335-104061839418011