Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
EC Index Number:
234-043-3
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder or crystals
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
140-143 °C
solubility
70 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For Professional Use.
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
Analysis Note
Absorbance at maximum0.50AU minAbsorbance maximum wavelength596-599nmAbsorbance ratio; (P-15/P+15)0.94-1.20Assay (TiCl3 titration)65% minColorGreen to blackFormPowder and/or crystals
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresyl Violet Acetate
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13