Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
110 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
OmniSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.01% Water (H2O)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -17 °C
solubility
0.5 g/L
density
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤1.00, λ: 225 nm Amax: ≤0.50, λ: 233 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.01, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the liquid-liquid extraction of drugs
- In the synthesis of Mannich base of cardanol butyl ether (MBCBE) for light color cardanol-based epoxy curing agent (MBCBE)
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CX0914-6 | 04061839417434 |
| CX0914-1 | 04061839417427 |