Przejdź do
CP45
Mysie mAb przeciwko łańcuchowi ciężkiemu klatryny (X22)
liquid, clone X22, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
X22, monoclonal
Species reactivity:
bovine, mouse, rat, human
Application:
Citations:
5
3010,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
X22, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
bovine, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:500)
Immunofluorescence (1:1000, indirect)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLTCL1(8218)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka Sp2/0-Ag14. Rozpoznaje białko łańcucha ciężkiego klatryny o masie ~180 kDa.
Rozpoznaje białko łańcucha ciężkiego klatryny o masie ~180 kDa.
To mysie mAb przeciwko łańcuchowi ciężkiemu klatryny (X22) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunofluorescencji i immunoprecypitacji w celu wykrywania łańcucha ciężkiego klatryny.
Immunogen
Człowiek
łańcuch ciężki klatryny oczyszczony z ludzkiego mózgu
Application
Immunoblotting (1:500)
Immunofluorescencja (1:1000, pośrednia)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Bauerfeind, R., et al. 1996. J. Neurocytol.25, 701.
Zhang, J.Z., et al. 1994. Cell78, 751.
Herskovits, J.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 565.
Van Der Bliek, A.M., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 553.
Pearse, B.M. and Robinson, M.S. 1990. Ann. Rev. Cell Biol.6, 151.
Brodsky, F.M. 1985. J. Cell Biol.101, 2047.
Immunoprecypitacja triskelionów umożliwia badanie zarówno łańcucha ciężkiego klatryny, jak i związanych z nim polipeptydów łańcucha lekkiego. Przeciwciało powinno być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP133AM63OP181
Gene Information
human ... CLTCL1(8218)
Gene Information
human ... CHUK(1147)
Gene Information
human ... TNFAIP3(7128)
Gene Information
human ... TP53(7157)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
X22, monoclonal
clone
14A231, monoclonal
clone
59A426, monoclonal
clone
38C674, monoclonal
species reactivity
bovine, mouse, rat, human
species reactivity
monkey, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dinah Loerke et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 6(10), 918-929 (2005-09-06)
The clathrin triskelion is composed of three light chain (LC) and three heavy chain (HC) subunits. Cellular control of clathrin function is thought to be aimed at the LC subunit, mainly on the basis of structural information. To test this
Anna V Salova et al.
Oncotarget, 7(5), 6029-6047 (2015-12-31)
EGF complexed to fluorescent photostable quantum dots by biotin-streptavidin system (bEGF-savQD) is attractive for both the basic research and therapeutic application such as targeted drug delivery in EGF-receptor (EGFR) expressing cancers. However, compared to native EGF, the large size of
April Thelemann et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 4(4), 356-376 (2005-01-20)
Overexpression and enhanced activation of the epidermal growth factor (EGF) receptor are frequent events in human cancers that correlate with poor prognosis. Anti-phosphotyrosine and anti-EGFr affinity chromatography, isotope-coded muLC-MS/MS, and immunoblot methods were combined to describe and measure signaling networks
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CP45-100UL04055977220995