Przejdź do
CHR104
Zestaw do ekstrakcji DNA dla ChIC/CUT&RUN
12 RXNs
Synonim(y):
Zestaw do ekstrakcji DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 reaction
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
General description
Ekstrakcja DNA za pomocą kolumny wirówkowej jest zalecana do odzyskiwania dużych kompleksów białko-DNA, takich jak nukleosomy w eksperymencie ChIC/CUT&RUN. Jeśli przetwarzasz odzyskiwanie małych kompleksów białko-DNA, takich jak czynniki transkrypcyjne, zalecana jest alternatywna ekstrakcja DNA (ekstrakcja chloroformem fenolu, sekcja VII). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawów ChIC (Chromatin Immuno-Cleavage) (część #s: CHR100-102).
Application
Zestaw do ekstrakcji DNA wykorzystuje oczyszczanie kolumnowe i jest zalecany do dużych kompleksów białko-DNA, takich jak nukleosomy. Do ilościowego odzyskiwania fragmentów < 80bp zalecana jest alternatywna metoda ekstrakcji opisana w instrukcji obsługi zestawu ChIC.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials