Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
form
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
General description
Application
Packaging
Analysis Note
Other Notes
Note: The complete PhotoHA-IRG, Methacrylated Hyaluronic Acid Hydrogel Kit (CC326) consists of CC326-1 and CC326-2 sold seperately.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CC326-1 | 04061842348176 |
| CC326-2 | 04061842348169 |