Przejdź do
CC323-1
PhotoGel-IRG, zestaw hydrożelu z metakrylanem żelatyny
Photocrosslinked gelatin hydrogel (CC323 Kit Component 1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
General description
Hodowla komórek 3D, w tym biodrukowanie, pozwala na tworzenie bardziej fizjologicznych modeli komórkowych, umożliwiając komórkom jednoczesną interakcję z integrynami na wszystkich powierzchniach komórkowych, co skutkuje aktywacją określonych szlaków sygnałowych, które nie są aktywowane w tradycyjnych metodach hodowli komórek 2D. Hydrożele to polimery spęcznione wodą, które umożliwiają hodowlę komórek w trzech wymiarach i mogą mieć głęboki wpływ na rozwój, różnicowanie, migrację i funkcjonowanie komórek. Nowe obszary inżynierii tkankowej, takie jak biodruk 3D, wykorzystują fotosieciowane UV metakrylowe biomateriały hydrożelowe (PEGMA, GelMA, HAMA i ColMA itp.) do enkapsulacji komórek w celu wytworzenia nadających się do druku biotuszów. Zestaw PhotoGel-IRG, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC323: CC323-1, CC323-2) jest oparty na oczyszczonym metakrylanie żelatyny wieprzowej (GelMA), który po fotosieciowaniu zapewnia natywne środowisko 3D dla komórek. Żelatyna pochodząca ze zdenaturowanego kolagenu zachowuje wiele naturalnych motywów wiążących komórki, takich jak RGD i miejsca MMP. Oprócz metakrylanu żelatyny wieprzowej, zestaw zawiera fotoinicjator Irgacure 2959, który umożliwia użytkownikom łatwe dostrojenie eksperymentów fotosieciowania (tj. zmianę sztywności hydrożelu lub szybkości żelowania). Metakrylan żelatyny jest produkowany ze świńskiej żelatyny typu A, 300 bloom. Makromery żelatyny zawierające pierwszorzędowe grupy aminowe poddano reakcji z bezwodnikiem metakrylowym (MA) w celu dodania grup metakrylanowych. Metakrylan żelatyny osiąga stopień podstawienia >70% dla maksymalnego usieciowania i zakresu sztywności. PhotoCol jest zastrzeżonym znakiem towarowym Advanced BioMatrix, Inc.
Application
Fotosieciowanie jest inicjowane przy użyciu źródła światła UV 365 nm.
Packaging
1 Zestaw
Analysis Note
Appearance: Lyophilized powderGelatin Content: ≥ 1 gramSterility (USP modified): No GrowthpH: 6.0-8.0Grafting Efficiency: ≥ 75%Cell Compatibility: >70% Cell Viability
Other Notes
CC323-1 (Store at 2-8°C): Irgacure Photoinitiator, 1 X 100 mg (CS226351).
Note: The complete PhotoGel-IRG, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC323) consists of CC323-1 and CC323-2 sold seperately.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CC324-1CC324-2CC320-1
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
Still not finding the right product?
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CC323-104061842348114