Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 966,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Sztywność podłoża komórki (takiego jak macierz zewnątrzkomórkowa) może mieć głęboki wpływ na funkcjonowanie komórki, w tym morfologię, różnicowanie i ekspresję genów. Moduł sprężystości Younga jest właściwością mechaniczną, która mierzy sztywność materiału stałego. Określa on zależność między naprężeniem a odkształceniem w materiale i jest mierzony w kPa. Płytki
CytoSoft® zapewniają narzędzie do hodowli komórek na podłożach o określonej sztywności obejmującej szeroki zakres fizjologiczny (0,2 kPa-64 kPa). Na dnie każdej studzienki znajduje się cienka warstwa specjalnie opracowanego biokompatybilnego silikonu, którego moduł sprężystości (sztywność) jest dokładnie mierzony i certyfikowany. Powierzchnie żeli są funkcjonalizowane w celu utworzenia wiązań kowalencyjnych z aminami na białkach. Żel łatwo wiąże się z oczyszczonymi białkami ECM, takimi jak kolagen typu I PureCol (5006), przed dodaniem komórek.
CytoSoft® Płytki do obrazowania są przeznaczone do obrazowania w wysokiej rozdzielczości, gdzie wymagana jest niska autofluorescencja i wyjątkowa przejrzystość optyczna. Płytki te umożliwiają zarówno obrazowanie żywych komórek, jak i powszechne techniki utrwalania, takie jak barwienie immunologiczne. Płytka składa się z cienkiej poliwęglanowej płyty dolnej o grubości 175 μm połączonej z czarną polistyrenową ramą i zawiera pokrywę. Płytki są sterylizowane przy użyciu ozonu i dostarczane z 1 płytką w opakowaniu.
Uwaga: Zalecenia te należy traktować jako wytyczne w celu określenia optymalnych warunków powlekania dla danego systemu hodowli. Dno płytki może zostać oderwane przez nadmierną siłę mechaniczną, taką jak wirowanie lub bezpośredni kontakt z narzędziami do przenoszenia cieczy (końcówki, pipety itp.).
1. Wyjąć produkt CytoSoft® z rękawa ochronnego w sterylnym pomieszczeniu.
2. Przygotować materiał macierzy pozakomórkowej, neutralizując go w buforze niezawierającym amin o pH od 7,4 do 7,9 (np. 1X DPBS). Nie zalecamy stosowania żelatyny jako białka ECM. Uwaga: Przed użyciem podgrzać roztwór powlekający do temperatury zbliżonej do pokojowej.
3. Rozcieńczyć w razie potrzeby i dozować 1 ml roztworu do każdego dołka w celu pokrycia powierzchni. Uwaga: Zalecane rozcieńczenie dla kolagenu PureCol typu I wynosi 1:30 (~100 μg/ml). Uwaga: Hydrofobowa powierzchnia wymaga większych objętości do pokrycia powierzchni niż konwencjonalne plastikowe naczynia
4. Inkubować CytoSoft® pokryte ECM w temperaturze pokojowej, pod przykryciem przez 1 godzinę.
5. Po inkubacji odessać pozostały materiał i natychmiast dwukrotnie przepłukać pokryte powierzchnie pożywką hodowlaną lub PBS. Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni CytoSoft® po jej zwilżeniu.
6. Pokryte powierzchnie są gotowe do użycia. Do pobierania komórek z produktu CytoSoft® można stosować standardowe procedury pobierania stosowane do usuwania komórek z naczyń hodowlanych, w tym trypsynę, Accutase i nieenzymatyczne roztwory do usuwania komórek.
CytoSoft® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Advanced BioMatrix, Inc.
CytoSoft® zapewniają narzędzie do hodowli komórek na podłożach o określonej sztywności obejmującej szeroki zakres fizjologiczny (0,2 kPa-64 kPa). Na dnie każdej studzienki znajduje się cienka warstwa specjalnie opracowanego biokompatybilnego silikonu, którego moduł sprężystości (sztywność) jest dokładnie mierzony i certyfikowany. Powierzchnie żeli są funkcjonalizowane w celu utworzenia wiązań kowalencyjnych z aminami na białkach. Żel łatwo wiąże się z oczyszczonymi białkami ECM, takimi jak kolagen typu I PureCol (5006), przed dodaniem komórek.
CytoSoft® Płytki do obrazowania są przeznaczone do obrazowania w wysokiej rozdzielczości, gdzie wymagana jest niska autofluorescencja i wyjątkowa przejrzystość optyczna. Płytki te umożliwiają zarówno obrazowanie żywych komórek, jak i powszechne techniki utrwalania, takie jak barwienie immunologiczne. Płytka składa się z cienkiej poliwęglanowej płyty dolnej o grubości 175 μm połączonej z czarną polistyrenową ramą i zawiera pokrywę. Płytki są sterylizowane przy użyciu ozonu i dostarczane z 1 płytką w opakowaniu.
Uwaga: Zalecenia te należy traktować jako wytyczne w celu określenia optymalnych warunków powlekania dla danego systemu hodowli. Dno płytki może zostać oderwane przez nadmierną siłę mechaniczną, taką jak wirowanie lub bezpośredni kontakt z narzędziami do przenoszenia cieczy (końcówki, pipety itp.).
1. Wyjąć produkt CytoSoft® z rękawa ochronnego w sterylnym pomieszczeniu.
2. Przygotować materiał macierzy pozakomórkowej, neutralizując go w buforze niezawierającym amin o pH od 7,4 do 7,9 (np. 1X DPBS). Nie zalecamy stosowania żelatyny jako białka ECM. Uwaga: Przed użyciem podgrzać roztwór powlekający do temperatury zbliżonej do pokojowej.
3. Rozcieńczyć w razie potrzeby i dozować 1 ml roztworu do każdego dołka w celu pokrycia powierzchni. Uwaga: Zalecane rozcieńczenie dla kolagenu PureCol typu I wynosi 1:30 (~100 μg/ml). Uwaga: Hydrofobowa powierzchnia wymaga większych objętości do pokrycia powierzchni niż konwencjonalne plastikowe naczynia
4. Inkubować CytoSoft® pokryte ECM w temperaturze pokojowej, pod przykryciem przez 1 godzinę.
5. Po inkubacji odessać pozostały materiał i natychmiast dwukrotnie przepłukać pokryte powierzchnie pożywką hodowlaną lub PBS. Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni CytoSoft® po jej zwilżeniu.
6. Pokryte powierzchnie są gotowe do użycia. Do pobierania komórek z produktu CytoSoft® można stosować standardowe procedury pobierania stosowane do usuwania komórek z naczyń hodowlanych, w tym trypsynę, Accutase i nieenzymatyczne roztwory do usuwania komórek.
CytoSoft® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Advanced BioMatrix, Inc.
Preparation Note
Przechowywać płytki CytoSoft Imaging w temperaturze pokojowej.
Legal Information
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft® Płytka do obrazowania z 24 dołkami
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
CytoSoft® modulus plates analyze substrate stiffness effects on cell behavior across a physiological range for mechanobiology research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CC311 | 04061841868781 |