Przejdź do
CC118
Tenascyna z kurczaka
Synonim(y):
Cytotactin, Tenascin-C
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Biological source:
chicken
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.5 mg/mL
Mol wt:
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
biological source
chicken
Quality Level
form
liquid
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... CNTN5(395317)
General description
Tenascyna jest dużą glikoproteiną, która tworzy heksamery połączone disiarczkiem. Składa się z powtarzających się domen strukturalnych, w tym powtórzeń podobnych do EGF, powtórzeń fibronektyny typu III i regionu homologicznego do fibrynogenu. Warianty rozszczepienia tenascyny różnią się liczbą powtórzeń fibronektyny typu III. Tenascyna ulega ekspresji w charakterystycznych wzorcach przestrzennych i czasowych w większości tkanek embrionalnych w miejscach przebudowy tkanek i migracji komórek. Ekspresja tenascyny w dorosłych tkankach jest niewielka, z wyjątkiem miejsc przebudowy tkanek i migracji komórek, takich jak otaczające guzy, gojące się rany oraz rozgałęzione lub uszkodzone naczynia krwionośne. Tenascyna wiąże się z kilkoma receptorami na powierzchni komórek i pośredniczy w adhezji komórka-podłoże. Niemniej jednak tenascyna jest często określana jako cząsteczka antyadhezyjna, ponieważ w przypadku różnych typów komórek obecność tenascyny hamuje adhezję do innych obecnych białek ECM. Efekt ten występuje, ponieważ wiązanie tenascyny z pewnymi receptorami hamuje rozprzestrzenianie się komórek, a tym samym blokuje stabilizację adhezji, która wynika z testów wstępnych komórek in vitro.
Źródło produktu: Oczyszczony z embrionalnych mózgów kurcząt.
Physical form
Dostarczany jako płyn w PBS, niezawierający konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Unikać wielokrotnego zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Izolowany z embrionalnych mózgów kurcząt metodami chromatograficznymi. Zawiera trzy charakterystyczne łańcuchy polipeptydowe (220, 200 i 190 kDa), które migrują na żelach SDS jako multimer o wysokiej masie cząsteczkowej w warunkach nieredukujących.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CC115C7786CC117
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
chicken egg white
biological source
chicken
concentration
0.5 mg/mL
concentration
0.755 mg/mL
concentration
80-100 % protein Biuret
concentration
1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
mol wt
-
mol wt
<400 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenascyna z kurczaka
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona obejmuje protokoły powlekania ECM opracowane dla czterech rodzajów ECM na wkładkach Millicell®-CM, kolagenu typu 1, fibronektyny, lamininy i matrigelu.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
J Spring et al.
Cell, 59(2), 325-334 (1989-10-20)
A structural and functional model of tenascin was elaborated using recombinant parts of three alternatively spliced tenascin variants and anti-tenascin monoclonal antibodies. The fusion proteins were compared with intact tenascin for their functions and by electron microscopy. A strong cell
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CC11804053252678813