Przejdź do
CBL221
Przeciwciało przeciwko polimerazie RNA II, klon ARNA-3
ascites fluid, clone ARNA-3, Chemicon®
Synonim(y):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ARNA-3, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
2160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
ARNA-3, monoclonal
species reactivity
kangaroo, human, Drosophila
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
General description
Ukierunkowana na DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II (EC 2.7.7.6; UniProt P04052; znana również jako największa podjednostka polimerazy RNA III, podjednostka B1 polimerazy RNA II) jest kodowana przez gen RpII215 (znany również jako CG1554) (Gene ID 32100) u drosophila melanogaster (muszka owocowa). Polimeraza RNA II (Pol II) jest wielopodjednostkowym enzymem odpowiedzialnym za transkrypcję genów kodujących białka. Inicjacja transkrypcji wymaga rekrutacji całej maszynerii transkrypcyjnej do promotora poprzez pobudzenie przez aktywatory i czynniki remodelujące chromatynę. Pol II może koordynować od 10 do 14 podjednostek. Kompleks ten oddziałuje z regionami promotorowymi genów oraz różnymi elementami i czynnikami transkrypcyjnymi. Domena wiążąca DNA polimerazy jest rowkiem, w którym TFIIB ukierunkowuje DNA do rozwijania i transkrypcji.
Immunogen
Epitop: Aminokwasy 794-822
Oczyszczona polimeraza RNA II Drosophila
Application
Western blot
Immunohistochemia: 1:100; zamrożona tkanka; zalecenie utrwalania - inkubować tkankę z 2% paraformaldehydem w PBS przez 10 min, przemywać w PBS przez 5 min, inkubować w 0,2% Triton X-100 w PBS przez 5 min, przemywać w PBS przez 5 min. Inkubować z przeciwciałem przez godzinę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj polimerazę RNA II za pomocą przeciwciała przeciw polimerazie RNA II, klon ARNA-3 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w WB i IHC.
Biochem/physiol Actions
ARNA-3 doskonale nadaje się do wykrywania aktywności transkrypcyjnej, np. zaciągnięć w chromosomach polietylenowych. Reaguje z polimerazą RNA II w materiałach biologicznych. Reaktywne polipeptydy po SDS-PAGE: 200 kDa pasmo niefosforylowanej i 240 kDa pasmo fosforylowanej Pol IIA.
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji.
Physical form
Dostarczany jako koncentrat supernatantu hodowli hybrydoma zawierający 0,09% azydku sodu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna dla drosophila, linii komórkowej nabłonka nerki kangura PtK2 oraz ludzkich linii komórkowych HeLa i HEp-2.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE953MABE348MABE954
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
clone
ARNA-3, monoclonal
clone
3E7C7, monoclonal
clone
1G7, monoclonal
clone
1H4B6, monoclonal
species reactivity
kangaroo, human, Drosophila
species reactivity
monkey, canine, human, rat, mouse
species reactivity
mouse, yeast, human
species reactivity
canine, mouse, rat, human, monkey
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tim Patrick Kaminski et al.
Molecular biology of the cell, 25(14), 2190-2198 (2014-05-23)
Regulation of RNA polymerase II (RNAPII) during transcription is essential for controlling gene expression. Here we report that the transcriptional activity of RNAPII at the Balbiani ring 2.1 gene could be halted during stable elongation in salivary gland cells of
Roberta Dollinger et al.
The Journal of biological chemistry, 299(9), 105106-105106 (2023-07-31)
Promoter proximal pausing of RNA polymerase II (Pol II) is a critical transcriptional regulatory mechanism in metazoans that requires the transcription factor DRB sensitivity-inducing factor (DSIF) and the inhibitory negative elongation factor (NELF). DSIF, composed of Spt4 and Spt5, establishes
Shih-Ying Tsai et al.
Epigenetics & chromatin, 9, 32-32 (2016-07-29)
Genome-wide studies in higher eukaryotes have revealed the presence of paused RNA polymerase II (RNA-Pol) at about 30-50 bp downstream of the transcription start site of genes involved in developmental control, cell proliferation and intercellular signaling. Promoter-proximal pausing is believed to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CBL22104053252738005