Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
usage
sufficient for 96 tests
Quality Level
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
assay range
standard curve range: 63-1000 ng/mL
(as measured with purified human calpain 1)
input
sample type tissue extract(s)
sample type cell lysate
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
- Czuły: wykrywa aktywność kalpainy przy 63-1000 ng/ml
- Specyficzny: substrat i inhibitor zoptymalizowany do specyficznego wykrywania aktywności kalpainy
- Wszechstronny: jednorodny 96-dołkowy format może być używany z próbkami biologicznymi lub do badań przesiewowych inhibitorów
- Wygodny: Zawiera wszystkie odczynniki do oznaczania próbek w ciągu 30 minut
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Przechowywać w lodówce (4°C): Bufor testowy, bufor aktywacyjny, substrat, inhibitor i płytka 96-dołkowa.
Zamrażarka (-20°C): Czynnik redukujący
Zamrażarka (-70°C): Kontrola, ludzka kalpaina 1
Uwaga: Po pierwszym użyciu kontrolę, ludzką kalpainę 1 należy rozdzielić na podwielokrotności i przechowywać w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kalpaina 1
Other Notes
Tompa, P., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 20775;
Veeranna, et al. 2004. Am. J. Pathol.165, 795;
Dainese, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 40296;
Wang, K.K., et al. 2000. Trends Neurosci.23, 20;
Black, R.A., et al. 1997. Nature385, 729;
Molinari, M. and Carafoli, E. 1997. J. Membr. Biol.156, 1;
Sorimachi, H., et al. 1997. Biochem. J.328, 721.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| assay range standard curve range: 63-1000 ng/mL | assay range - | assay range - | assay range - |
| usage sufficient for 96 tests | usage sufficient for 96 tests | usage sufficient for 96 tests | usage sufficient for 96 tests |
| input sample type tissue extract(s) | input sample type serum | input sample type cell lysate | input sample type tissue |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBA054-DFRZ | 04053252046520 |
| CBA054-1KIT | 04055977220605 |