Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3940,00 zł
usage
sufficient for 96 tests
Quality Level
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
assay range
standard curve range: 5-100 ng/mL
(as measured with purified recombinant human TACE)
input
sample type cells
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
- Wysoka specyficzność: w oparciu o immunokapsulację ludzkiej TACE
- Wysoka czułość i ilość: zakres testu 5-100 ng/ml
- Wygoda: format 96-dołkowy i nieradioaktywna detekcja
- Wszechstronność: odpowiedni do pomiaru aktywnej TACE i wysokoprzepustowych badań przesiewowych inhibitorów TACE
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Przechowywać w lodówce (4°C):
Bufor do próbek
Bufor testowy
Bufor płuczący
Substrat
96-dołkowa płytka pokryta anty-ludzkim TACE
Głębokie zamrożenie (-70°C):
Kontrola*
*Uwaga: Po pierwszym użyciu kontrola powinna być dozowana do podwielokrotności i przechowywana w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Ludzka rekombinowana TACE
Other Notes
Neumann, U., et al. 2004. Anal. Biochem.328, 166.
Skovronsky, D.M., et al. 2001. J. Neurobiol.49, 40.
Black, R.A., et al. 1997. Nature385, 729.
Moss, M.L., et al. 1997. Nature385, 733.
Wybrane cytowania
DasGupta S., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem.</A>17, 3604.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 1 96-well plate(s) | packaging - | packaging - | packaging - |
| usage sufficient for 96 tests | usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | usage sufficient for 100 tests (Ultraviolet) | usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| input sample type cells | input - | input - | input - |
| detection method fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric |
| storage condition OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBA042-1KIT | 04055977220711 |