Przejdź do
BX1791
Alkohol izobutylowy
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Isobutyl Alcohol, Isobutanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-methyl-1-propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-148-0
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
106-108 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde), ≤0.02% Carbonyl compounds (as 2-butanone), ≤0.1% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
transition temp
flash point 28 °C
solubility
85 g/L
density
0.802 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 99,0% min
Związki karbonylowe (jako 2-butanon): 0,02% max
Związki karbonylowe (jako aldehyd masłowy): 0,01% max
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne ze standardem
Rozpuszczalność w wodzie: Aby przejść test
Kwas miareczkowy: 0,0005meq/g max
Woda (H2O): 0,1% max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BX1791-504061839416352
BX1791-104061839416345