Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.00
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
263-657-4
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Zieleń bromokrezolowa, sól sodowa, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
form
powder
color
brown to green, variable
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
General description
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Analysis Note
Przejrzystość rozwiązaniaAby przejść testKolorZmienny (od brązowego do zielonego)PostaćProszekWidmo widzialne, maks. absorbancja0.80AU minWidmo widzialne, maks. długość fali615-620nmPrzejście wizualne (od pH 3,8 do pH 5,4)Żółty do niebieskiego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BX1160-3 | 04061839415850 |
| BX1160-7 | 04061839415867 |