Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor pressure
101 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp
5.5 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
1.88 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Jako materiał wyjściowy do produkcji etylobenzenu z gazowym etylenem w obecności katalizatorów Friedela-Craftsa (chlorek glinu).
- Jako materiał wyjściowy do produkcji kumenu przez katalityczną alkilację z propylenem.
- Jako reagent w produkcji cykloheksanu w łagodnych warunkach przy użyciu katalizatorów Ru/nanorurek węglowych (CNT) metodą uwodornienia.
- Do syntezy fenolu przy użyciu H2O2 jako źródła tlenu i kompleksu niklu(II) jako katalizatora metodą hydroksylacji.
- Jako rozpuszczalnik wraz z heksafluoro-benzenem w celu uzyskania stabilizowanego arkusza grafenu.
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Substancje ciemniejące pod wpływem kwasu siarkowego: Pozytywny wynik testu
Związki siarki (jako S): 0.005% max
Tiofen: Pozytywny wynik testu (limit 1 ppm)
Woda (H2O): 0,05% maks
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2