Przejdź do
BI0830
Odczynnik odblokowujący 3% kwas trójchlorooctowy w dichlorometanie
Novabiochem®
Synonim(y):
DNA Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Novabiochem®
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
manufacturer/tradename
Novabiochem®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Biosynteza Novabiochem®
Application
BI0830-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0830-0950 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
BI0830-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
BI0830-P4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek z powłoką polietylenową.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Analysis Note
Kolor (APHA): 20APHA max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Kwas trójchlorooctowy (przez miareczkowanie): 2,95-3,05% w/v
Woda (H2O): 200ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)