Przejdź do
BI0345
Odczynnik zamykający B 16% n-metyloimidazol w THF
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
173 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
transition temp
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
BI0345-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0345-0950 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
BI0345-0960 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0345-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Analysis Note
Test (1-metyloimidazol): 15,6-16,4% v/v
Test (tetrahydrofuran): 83,6-84,4% v/v
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Woda (H2O): 300ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main component.
flash_point_c
-22 °C - closed cup - Information refers to the main component.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BI0345-020104061839414549
BI0345-400004061839414532
BI0345-096004061839414525
BI0345-045004061839414501