Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Novabiochem®
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Biosynteza Novabiochem®
Application
BI0223-0200 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0223-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0223-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
BI0223-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0223-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza Novabiochem®
Analysis Note
Oznaczenie (bezwodnik octowy) (według gęstości): 9,0-11,0% v/v
Oznaczenie (tetrahydrofuran) (wg gęstości): 89,0-91,0% v/v
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
Woda (H2O): 300ppm max
Oznaczenie (tetrahydrofuran) (wg gęstości): 89,0-91,0% v/v
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
Woda (H2O): 300ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C