Przejdź do
BA24
Anty-Thrombospondin (Ab-3) mysie mAb (A6.1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(bovine, canine, horse, human, porcine, rat, sheep)
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
1930,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
form
liquid
species reactivity
(bovine, canine, horse, human, porcine, rat, sheep)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Electron Microscopy
Neutralization Studies
Flow Cytometry
Frozen Sections (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunofluorescence
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with SP2/Ag14 mouse myeloma cells. Recognizes the ~450 kDa (non-reduced) or the ~180 kDa (reduced) thrombospondin (TSP) protein.
Immunogen
Human
Application
Electron Microscopy Neutralization Studies Flow Cytometry Frozen Sections (1:50-1:100)Immunoblotting (1:200-1:400)Immunofluorescence Paraffin Sections (not recommended)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BA24-100UG04055977220735