Przejdź do
AX1303
Wodorotlenek amonu
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Ammonium Hydroxide
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia Solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
eCl@ss:
38060103
Concentration:
28.0-30.0% NH3
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF, suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA OTM-45, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor pressure
635 hPa ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
28.0-30.0% NH3
impurities
≤0.002% Carbon dioxide (CO2), ≤0.1 ppm Copper (Cu), ≤0.1 ppm Nickel (Ni), ≤0.2 ppm Iron (Fe), ≤0.2 ppm Lead (Pb), ≤0.2 ppm Manganese (Mn), ≤0.3 ppm Aluminum (Al), ≤0.3 ppm Calcium (Ca), ≤0.3 ppm Chromium (Cr), ≤0.3 ppm Gold (Au), ≤0.3 ppm Magnesium (Mg), ≤0.3 ppm Potassium (K), ≤0.3 ppm Sodium (Na), ≤0.3 ppm Tin (Sn), ≤0.3 ppm Titanium (Ti), ≤0.3 ppm Zinc (Zn), ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤2 ppm Nitrate (NO3), ≤2 ppm Phosphate (PO4), ≤2 ppm Sulfate (SO4)
ign. residue
≤0.002%
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
bp
32 °C
mp
-72 °C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
AX1303-53 jest przeznaczony wyłącznie dla Kanady
AX1303P-5, AX1303-57 i AX1303-75 są pakowane w szklane butelki z powłoką polietylenową.
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Aluminium (Al): 0.3ppm max
Wygląd: Przechodzi test
Assay (as NH3): 28,0-30,0%
Wapń (Ca): 0.3ppm max
Dwutlenek węgla (CO2): 0,002% maks.
Chlorek (Cl): 0.5ppm max
Chrom (Cr): 0.3ppm max
Miedź (Cu): 0.1ppm max
Złoto (Au): 0.3ppm max
Metale ciężkie (jako Pb): 0.5ppm max
Żelazo (Fe): 0.2ppm max
Ołów (Pb): 0.2ppm max
Magnez (Mg): 0.3ppm max
Mangan (Mn): 0.2ppm max
Nikiel (Ni): 0.1ppm max
Azotan (NO3): 2ppm max
Fosforan (PO4): 2ppm max
Potas (K): 0.3ppm max
Pozostałość po zapaleniu: 0,002% max
Sód (Na): 0.3ppm max
Substancje redukujące nadmanganian: Aby przejść test
Siarczan (SO4): 2ppm max
Cyna (Sn): 0.3ppm max
Tytan (Ti): 0.3ppm max
Cynk (Zn): 0.3ppm max
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek amonu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the dimensions for this drum and closure type?
    1 answer
    1. The packaging for this item consists of a 55-gallon Mauser tight head drum with a height of approximately 940 mm and a diameter of about 578 mm. The closure type is 70 x 6 mm European buttress.
      Helpful?
  4. What is the concentration for the solution?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 14.5 M. This is an approximately 28% Ammonia solution. This converts to 56.6% Ammonium Hydroxide. The following equation is used for calculating Molarity where the concentration is given in wt %:
      [(% x d) / MW] x 10 = Molarity
      Where: % = Weight %; d = Density (or specific gravity); MW = Molecular Weight (or Formula Weight).
      The above equation can then be used to calculate the Molarity of the 56.6 wt % Ammonium Hydroxide:
      [(56.6 x 0.90) / 35.05] x 10 = 14.5 M
      This product is assigned a specification range of 28 - 30%. The molarity may be slightly higher for specific lots.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review