Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H5F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.04
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
215-676-4
MDL number:
Assay:
≥96.0%
Form:
flakes
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0%
form
flakes
color
white, typical
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
126 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Wzmocnione usuwanie toksycznego Cr(vi) i Pb(ii) z wody za pomocą nanosieci Ti(3)C(2)T(x) zakończonych grupami karboksylowymi...: Niniejsze badanie ocenia skuteczność nanosieci Ti(3)C(2)T(x), wzmocnionych grupami karboksylowymi, w usuwaniu toksycznego chromu i ołowiu z wody, wykazując potencjalne zastosowanie bifluorku amonu w remediacji środowiska (Shah et al., 2023).
- Niskotemperaturowa metoda desilikonizacji żużli polimetalicznych roztworem bifluorku amonu..: Badania te przedstawiają niskotemperaturowe podejście wykorzystujące bifluorek amonu do desilikonizacji żużli polimetalicznych, oferując znaczną poprawę przetwarzania materiałów w metalurgii (Smorokov et al., 2023).
- Szybki rozkład próbek geologicznych za pomocą bifluorku amonu (NH(4)HF(2)) do połączonych analiz izotopów Hf-Nd-Sr..: W badaniu wprowadzono metodę szybkiego rozkładu próbek geologicznych za pomocą bifluorku amonu, zwiększając wydajność analizy izotopowej w geonauce (Újvári et al., 2021).
- Innowacyjna wysokotemperaturowa synteza bifluorku amonu i szybka analiza pierwiastków o wartości kryminalistycznej..: W artykule omówiono innowacyjną metodę wysokotemperaturowej fuzji bifluorku amonu w celu szybkiej analizy pierwiastków o krytycznym znaczeniu dla kryminalistyki jądrowej, demonstrując jej znaczące zastosowanie w monitorowaniu bezpieczeństwa i środowiska (Bradley i in., 2021).
- Sterycznie obciążone prekursory tris(trialkilosililo)fosfiny do syntezy kropek kwantowych...: Badania te badają syntezę kropek kwantowych przy użyciu prekursorów tris(trialkilosililo) fosfiny ułatwionych przez bifluorek amonu, podkreślając jego rolę w zaawansowanej inżynierii materiałowej (Chandrasiri et al., 2020).
Analysis Note
Oznaczenie: 96% min
Kolor: Biały (typowy)
Forma: Płatki
Kolor: Biały (typowy)
Forma: Płatki
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AX1235-1 | 04061839413276 |
| AX1235-5 | 04061839413283 |