Przejdź do
AX0080
Bezwodnik octowy
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Acetic Anhydride, Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-564-8
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
ACS reagent
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
impurities
≤100 ppm Water (H2O)
evapn. residue
≤0.003%
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 49 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 99,0% min
Chlorek (Cl): 5ppm max
Kolor (APHA):
Pozostałość po odparowaniu: 0,003% maks.
Postać: Klarowna ciecz
Metale ciężkie (jako Pb): 2ppm max
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Żelazo (Fe): 5ppm max
Fosforan (PO4): 0,001% max
Substancje redukujące nadmanganian: Aby przejść test
Siarczan (SO4): 5ppm max
Woda (H2O): 100ppm max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AX0080-504061839410138
AX0080-604061839410145