Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Następujące numery katalogowe są pakowane w butelki z powłoką polietylenową: AX0073P-5, AX0073-59 i AX0073-75.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy, lodowaty
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AX0073P-5 | 04061839410060 |
| AX0073-21 | 04061839410008 |
| AX0073-9 | 04061839410053 |
| AX0073-75 | 04061839410039 |
| AX0073-78 | 04061839410046 |
| AX0073-59 | 04061839410015 |
| AX0073-6 | 04061839410022 |