Przejdź do
APT428
CaspaTag Caspase 8 In Situ Assay Kit 25, fluoresceina
The CaspaTag Caspase-8 In Situ Assay Kit, Fluorescein for flow cytometry is a fluorescent-based assay for detection of active caspase-8 in cells undergoing apoptosis.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 assays
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
1590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
Apoptoza jest zachowaną ewolucyjnie formą samobójstwa komórek, które następuje w wyniku wyspecjalizowanego procesu komórkowego. Centralnym elementem tego procesu jest kaskada enzymów proteolitycznych zwanych kaspazami. Enzymy te uczestniczą w serii reakcji, które są wyzwalane w odpowiedzi na sygnały proapoptotyczne i powodują rozszczepienie substratów białkowych, powodując demontaż komórki1.
Kaspazy zostały zidentyfikowane w organizmach od C. elegans do ludzi. Kaspazy ssaków odgrywają różne role w apoptozie i stanach zapalnych. W apoptozie, kaspazy są odpowiedzialne za proteolityczne rozszczepienia, które prowadzą do demontażu komórki (kaspazy efektorowe) i są zaangażowane w poprzedzające zdarzenia regulacyjne (kaspazy inicjatorowe). Aktywna kaspaza składa się z dwóch dużych i dwóch małych podjednostek, które tworzą dwa heterodimery, które łączą się w tetramer2-4. Podobnie jak inne proteazy, kaspazy są syntetyzowane jako prekursory, które ulegają dojrzewaniu proteolitycznemu, autokatalitycznie lub w kaskadzie przez enzymy o podobnej specyficzności5.
Enzymy kaspazowe specyficznie rozpoznają sekwencję 4 lub 5 aminokwasów na docelowym substracie, który koniecznie zawiera resztę kwasu asparaginowego. Reszta ta jest celem rozszczepienia, które zachodzi na karbonylowym końcu reszty kwasu asparaginowego6. Kaspazy mogą być wykrywane poprzez immunoprecypitację, techniki immunoblottingu z wykorzystaniem przeciwciał specyficznych dla kaspaz lub poprzez zastosowanie substratów fluorochromowych, które stają się fluorescencyjne po rozszczepieniu przez kaspazę.
Application
CHEMICON® CaspaTag Caspase-8 In Situ Assay Kit, Fluorescein to fluorescencyjny test do wykrywania aktywnej kaspazy-8 w komórkach ulegających apoptozie. Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Nie jest przeznaczony do stosowania w procedurach diagnostycznych lub terapeutycznych.
Zasada testu
Zestawy CHEMICON ′s CaspaTag Caspase-8 In Situ Assay wykorzystują nowatorskie podejście do wykrywania aktywnych kaspaz. Metodologia opiera się na fluorochromowych inhibitorach kaspaz (FLICA). Inhibitory są przepuszczalne dla komórek i nie są cytotoksyczne. Po wejściu do komórki inhibitor wiąże się kowalencyjnie z aktywną kaspazą 7. Ten zestaw wykorzystuje znakowany karboksyfluoresceiną fluorometyloketonowy peptydowy inhibitor kaspazy-8 (FAM-LETD-FMK), który wytwarza zieloną fluorescencję. Po dodaniu do populacji komórek, sonda FAM-LETD-FMK wchodzi do każdej komórki i kowalencyjnie wiąże się z reaktywną resztą cysteiny, która znajduje się na dużej podjednostce aktywnego heterodimeru kaspazy, hamując w ten sposób dalszą aktywność enzymatyczną. Związany znakowany odczynnik jest zatrzymywany w komórce, podczas gdy niezwiązany odczynnik dyfunduje z komórki i jest wypłukiwany. Zielony sygnał fluorescencyjny jest bezpośrednią miarą ilości aktywnej kaspazy-8 obecnej w komórce w momencie dodania odczynnika. Komórki zawierające związany znakowany odczynnik mogą być analizowane za pomocą fluorometrii opartej na płytkach 96-dołkowych, mikroskopii fluorescencyjnej lub cytometrii przepływowej.
CaspaTag Caspase-8 In Situ Assay Kit, Fluorescein do cytometrii przepływowej to oparty na fluorescencji test do wykrywania aktywnej kaspazy-8 w komórkach poddawanych apoptozie.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Preparation Note
- Nieotwarte materiały zestawu należy przechowywać w temperaturze 2-8°C do daty ich ważności.
- Odtworzony odczynnik FLICA (150X) należy zamrozić w temperaturze -20°C na okres do 6 miesięcy i w tym czasie można go dwukrotnie rozmrozić. W razie potrzeby rozdzielić do oddzielnych bursztynowych probówek. Chronić przed światłem przez cały czas.
- Przechowywać rozcieńczony (1X) bufor płuczący w temperaturze do -20°C przez 2 tygodnie.
Other Notes
FLICA Reagent (FAM-LETD-FMK): One lyophilized vial
10X Wash Buffer: 15 mL
Fixative: 6 mL
Propidium Iodide: 1 mL at 250 μg/mL, ready-to-use
Hoechst Stain: 1 mL at 200 μg/mL, ready-to-use
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
APT409APT429APT408
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
-
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
NCBI accession no.
NM_001080124.1, NM_001228.4, NM_033356.3, NM_001080125.1, NM_033358.3, NM_033355.3
NCBI accession no.
NM_001080124.1, NM_001080125.1, NM_001228.4, NM_033355.3, NM_033356.3, NM_033358.3
NCBI accession no.
NM_001080124.1, NM_001080125.1, NM_001228.4, NM_033355.3, NM_033356.3, NM_033358.3
NCBI accession no.
NM_001080124.1, NM_001080125.1, NM_001228.4, NM_033355.3, NM_033356.3, NM_033358.3
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Thamara J Abouantoun et al.
Molecular cancer therapeutics, 8(5), 1137-1147 (2009-05-07)
Platelet-derived growth factor (PDGF) receptor (PDGFR) expression correlates with metastatic medulloblastoma. PDGF stimulation of medulloblastoma cells phosphorylates extracellular signal-regulated kinase (ERK) and promotes migration. We sought to determine whether blocking PDGFR activity effectively inhibits signaling required for medulloblastoma cell migration
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
APT42804053252514074