Przejdź do
AP510
Przeciwciało drugorzędowe IgG przeciwko królikowi owczemu
2 mg/mL, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rabbit
Application:
ELISA
Citations:
9
biological source
sheep
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
150 kDa obliczone
Immunoglobulina G (IgG) jest częścią rodziny immunoglobulin glikoproteinowych, które stymulują odpowiedź immunologiczną przeciwko organizmom patogennym. IgG przyczynia się do odpowiedzi immunologicznej poprzez mobilizację wrodzonych efektorowych komórek odpornościowych i indukowanie odpowiedzi prozapalnych. W takich reakcjach prozapalnych pośredniczą receptory Fcg, które oddziałują z sialilowanymi fragmentami Fc na cząsteczkach IgG.
Immunogen
Królicze IgG
Application
Wtórne przeciwciało Sheep-anti-Rabbit IgG wykrywa poziom wtórnego króliczego IgG i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z króliczą IgG i króliczą IgG (Fc), jak wykazano w teście ELISA. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzką IgG i króliczą IgM; niewielka lub zerowa reaktywność krzyżowa z mysią IgG, szczurzą IgG, kurzą IgY, IgG świnki morskiej i IgG chomika.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony poliklonalny owczy w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Octanoic Acid and Ammonium Sulfate cut. Depleted against Goat IgG and Rabbit IgM
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzka IgG, mysia IgG, szczurza IgG w całej cząsteczce, kurza IgM w całej cząsteczce, kozia IgG w całej cząsteczce, IgG świnki morskiej, chomicza IgG w całej cząsteczce, królicza IgG, królicza IgG (Fc) i królicza IgM w całej cząsteczce.
Evaluated by ELISA against Human IgG, Mouse IgG, Rat IgG, Chicken IgM, Goat IgG, Guinea Pig IgG, Hamster IgG, Rabbit IgG, Rabbit IgG (Fc), and Rabbit IgM.
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA. (1:200 - 1,000 recommended dilution.)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3631AC112AC111
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
rabbit
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP51004053252692215