Przejdź do
AP175
Goat Anti-Human IgE Antibody
3.1 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-Human IgE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
5
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
3.1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Human myeloma IgE
Application
Goat anti-Human IgE Antibody is an antibody against Human IgE for use in ELISA, IP & WB.
Biochem/physiol Actions
Human IgE. Single arc by IEP against IgE elevated serum. Less than 1% reactivity with IgM, IgG, IgD and IgA.
Physical form
Immunoglobulin, affinity purified. Liquid in 0.05M Tris-HCl (pH 7.5), 0.5M NaCl, 0.01M EDTA with 0.1% sodium azide.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP112AP124AP113
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP17504053252744808