Przejdź do
AP106A
Królicze przeciwciało IgG przeciw kozom, koniugat fosfatazy alkalicznej
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Przeciwciało królicze przeciwko kozie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
2
1130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Przeciwciało królicze przeciwko koziej IgG, koniugat fosfatazy alkalicznej jest przeciwciałem przeciwko koziej IgG do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP136AAP160AAQ106F
species reactivity
goat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Runzhao Guo et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 79(9-11), 94-104 (2022-09-03)
Microtubule stability and dynamics regulations are essential for vital cellular processes, such as microtubule-dependent axonal transport. Dynamin is involved in many membrane fission events, such as clathrin-mediated endocytosis. The ubiquitously expressed dynamin-2 has been reported to regulate microtubule stability. However
Guang-Jer Wu et al.
BMC cancer, 16, 136-136 (2016-02-26)
Increased expression of METCAM/MUC18, a trans-membrane cell adhesion molecule in the Ig-like gene superfamily, has been associated with the malignant progression of epithelial ovarian carcinomas. To investigate if this is a fortuitous correlation or if METCAM/MUC18 actually plays a role
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP106A04053252274091