Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160702
Quality level:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconcentration
0.2 mg/mL
Quality Level
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
rat ... DRD4(25432)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P21917 # Jest to jeden z pięciu typów (od D1 do D5) receptorów dla dopaminy. W aktywności tego receptora pośredniczą białka G, które hamują cyklazę adenylową.
ROZMIAR: 467 aminokwasów; 48361 Da
PODZIAŁ: Współdziała z CLIC6 (przez podobieństwo) i GPRASP1.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P21917 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
ROZMIAR: 467 aminokwasów; 48361 Da
PODZIAŁ: Współdziała z CLIC6 (przez podobieństwo) i GPRASP1.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P21917 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Application
Do stosowania w blokowaniu barwienia AB1789 lub AB1789P.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,4 zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG222 | 04053252327124 |