Przejdź do
ACS5050
Amicon® Pro Purification System with Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Purification System - A 50 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Synonim(y):
Ultrafiltration System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36100101
Material:
Amicon Ultra styrene-butadiene device, Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding), polyethylene cap, polyethylene frit, polypropylene device (for exchange), polypropylene frit, polypropylene tube (AU0.5; for collection), polypropylene tube (for collection), polypropylene tube (holder)
Pore size:
50 kDa NMWCO
Working volume:
10 mL
Sterility:
non-sterile
Aby zapytać o ten produkt ACS5050, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Amicon Ultra styrene-butadiene device, Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding), polyethylene cap, polyethylene frit, polypropylene device (for exchange), polypropylene frit, polypropylene tube (AU0.5; for collection), polypropylene tube (for collection), polypropylene tube (holder)
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Pro
parameter
10 mL sample volume
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (antibody labeling), protein purification: suitable (concentration), protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
diam.
2.97 cm
filtration area
1 cm2
working volume
10 mL
pore size
50 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Filter Code: PLCGC
Filter Type: Ultrafiltration
The Amicon® Pro Purification System 12 pack includes: 12 Amicon Ultra NMWCO 50 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap.
Application
Amicon Pro Purification System - A 50 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Features and Benefits
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
Physical form
Color Code: Clear with pink cap
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Metody filtracji i wybór filtrów membranowych w oczyszczaniu i produkcji nanocząstek.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Powiązane treści
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Metody oczyszczania stosowane w dalszej analizie zmniejszają złożoność próbek, eliminują czynniki zakłócające i powodują zagęszczenie analitów, co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki.
Wyświetl wszystkie powiązane treści