Przejdź do
ABT80
Przeciwciało anty-Girdin, region zwiniętej cewki
from rabbit, purified by affinity chromatography
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
6
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
monkey, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCDC88A(55704)
General description
Girdin (Ccdc88a; APE, GIV lub HkRP1) jest wszechobecnym białkiem należącym do rodziny CCDC88. Girdin jest białkiem wiążącym aktynę, które oddziałuje z aktyną poprzez swoją domenę C-końcową i może odgrywać kluczową rolę w ruchliwości komórek i przebudowie cytoszkieletu. Efekty te mogą być regulowane przez wzajemną relację między Girdin i Akt. Akt fosforyluje Girdin, a Girdin wiąże się z Akt i zwiększa fosforylację Akt, promując w ten sposób fosforylację celów Akt, takich jak GSK-3β i FOXO1A. Sygnalizacja Girdin/Akt może odgrywać ważną rolę w nowotworach, ułatwiając proliferację komórek nowotworowych.
Zaobserwowano ~250 kDa. Niektóre niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach komórkowych.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające domenie zwiniętej cewki szczurzej Girdin.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Girdin w komórkach Cos-7 (Prof. P. Ghosh, Department of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, UCSD School of Medicine and Veterans Affairs Medical Center).
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia wykryła Girdin w lizacie komórek Cos-7. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane prążki.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Girdin w lizatach komórek HeLa (Prof. P. Ghosh, Department of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, UCSD School of Medicine and Veterans Affairs Medical Center). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Przeciwciało anty-Girdin, coiled-coil region jest zatwierdzone do stosowania w ICC, Western Blotting, Immunoprecipitation do wykrywania Girdin, coiled-coil region.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Mysz (97% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Girdin in HeLa cells (Prof. A. Ghosh, Division of Biology, UCSD).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT100MABE1529ABE1000
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
10E6.1, monoclonal
clone
BRM203, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
STAT3 protein up-regulates G?-interacting vesicle-associated protein (GIV)/Girdin expression, and GIV enhances STAT3 activation in a positive feedback loop during wound healing and tumor invasion/metastasis.
Dunkel, Y; Ong, A; Notani, D; Mittal, Y; Lam, M; Mi, X; Ghosh, P
The Journal of Biological Chemistry null
Cornélia Biehler et al.
PLoS genetics, 16(3), e1008674-e1008674 (2020-03-21)
Epithelial cell polarity defects support cancer progression. It is thus crucial to decipher the functional interactions within the polarity protein network. Here we show that Drosophila Girdin and its human ortholog (GIRDIN) sustain the function of crucial lateral polarity proteins
Pradipta Ghosh et al.
Life science alliance, 3(3) (2020-02-12)
The gut barrier separates trillions of microbes from the largest immune system in the body; when compromised, a "leaky" gut barrier fuels systemic inflammation, which hastens the progression of chronic diseases. Strategies to detect and repair the leaky gut barrier
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT8004053252690303