MABE1529
Anti-BRD7 Antibody, clone BRM 2D3
clone BRM203, from rat
Sinônimo(s):
BRD7, Bromodomain-containing protein 7, 75 kDa bromodomain protein, Protein CELTIX-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BRM203, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRD7(29117)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated BRD7 from H1299 cell lysate (Courtesy of Thomas Dobner, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universitat Regensburg, D-93053 Regensburg, Germany).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BRD7 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1