Przejdź do
ABT52
Przeciwciało anty-fosfo-Peak (Tyr665)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Pseudopodium-enriched atypical kinase 1, Sugen kinase 269, Tyrosine-protein kinase SgK269
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB
Citations:
2
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), orangutan (Sumatran; based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr665)
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
General description
220 kDa obliczone
Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (Peak1; KIAA2002 lub sgk269) jest wszechobecną niereceptorową kinazą tyrozynową należącą do rodziny NFK3. Wchodzi w interakcje z filamentami aktynowymi poprzez swój N-końcowy region ukierunkowany na aktynę. Moduluje również aktywność wielu białek regulatorowych cytoszkieletu, takich jak paksylina, p130Cas, Erk i Crk; oraz pośredniczy w proliferacji i migracji komórek poprzez szlaki Ras/Raf/Erk i Src-p130Cas-Crk-Paxillin. Peak1 może odgrywać ważną rolę w progresji nowotworów.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Tyr665
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu szczytowi fosforylowanemu przy Tyr665.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach 293T transfekowanych dzikim typem GFP-Peak. (Dr Richard Klemke, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego).
To przeciwciało fosfo-Peak jest zatwierdzone do stosowania w WB i Dot Blot do wykrywania białka fosfo-Peak.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje szczyt fosforylowany w Tyr665.
Analysis Note
Kontrola
Zmodyfikowane i niezmodyfikowane peptydy fosforylowanych i niefosforylowanych białek Peak
Evaluated by Dot Blot in modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Peak proteins.
Dot Blot (Specificity) Analysis: A representative lot blocked phospho-Peak (Tyr665) in modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Peak proteins.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA026313HPA026517ABT135
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q9H792
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q05397
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Gene Information
human ... PTK2(5747)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Collagen signaling enhances tumor progression after anti-VEGF therapy in a murine model of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Aguilera, KY; Rivera, LB; Hur, H; Carbon, JG; Toombs, JE; Goldstein, CD; Dellinger et al.
Cancer Research null
Kristina Y Aguilera et al.
Molecular cancer therapeutics, 16(11), 2473-2485 (2017-09-03)
The extracellular matrix (ECM), a principal component of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA), is rich in fibrillar collagens that facilitate tumor cell survival and chemoresistance. Discoidin domain receptor 1 (DDR1) is a receptor tyrosine kinase that specifically binds fibrillar collagens and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT5204053252522055