Przejdź do
ABT29
Przeciwciało anty-tensyna-3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tensin-3, Tensin-like SH2 domain-containing protein 1, Tumor endothelial marker 6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNS3(64759)
General description
Tensin-3 jest członkiem rodziny białek Tensin, które służą jako połączenie między cytoszkieletem a macierzą zewnątrzkomórkową. Ze względu na to połączenie, powszechnie uważa się, że tensyny regulują sygnalizację kształtu komórki i jej ruchliwość. Tensyna-3 lokalizuje się w cytoplazmie komórki i wykazano, że jest znacznie zmniejszona w wielu różnych ludzkich liniach komórkowych raka. Stwierdzono również, że wyższy poziom ekspresji tensyny-3 wiąże się z dłuższym przeżyciem. Stwierdzono również, że Tensin-3 wykazuje wysoką ekspresję w funkcjonujących gruczolakach pęcherzykowych tarczycy, podczas gdy ekspresja jest znacznie niższa w niefunkcjonujących gruczolakach pęcherzykowych tarczycy, co wydaje się sugerować, że Tensin-3 odgrywa ważną rolę w podstawowej funkcji tarczycy.
Zaobserwowano ~180 kDa.
Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 155 kDa, jednak Tensin-3 wykazano jako pasmo ~180 kDa w zachodnich blotach (Cui, Y., et al. (2004). Molecular Cancer Research. 2:225-232).
Niescharakteryzowane pasmo pojawia się przy ~22 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej Tensin-3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Tensin-3 w komórkach A431.
Przeciwciało anty-Tensin-3 wykrywa poziom Tensin-3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Cytoskeleton
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki nerkowej
Evaluated by Western Blot in human kidney tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tensin-3 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502775ABC938MABC519
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2G10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astrid Veß et al.
Journal of cell science, 130(13), 2172-2184 (2017-05-19)
A change regarding the extent of adhesion - hereafter referred to as adhesion plasticity - between adhesive and less-adhesive states of mammalian cells is important for their behavior. To investigate adhesion plasticity, we have selected a stable isogenic subpopulation of
Nuria Barber-Pérez et al.
Journal of cell science, 133(12) (2020-05-13)
Fibrillar adhesions are important structural and adhesive components in fibroblasts, and are required for fibronectin fibrillogenesis. While nascent and focal adhesions are known to respond to mechanical cues, the mechanoresponsive nature of fibrillar adhesions remains unclear. Here, we used ratiometric
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT2904053252558283