Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1950,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CES1(1066)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła hCE-1 w lizatach komórek U373MG transfekowanych hCE-1 i wykazała utratę sygnału w lizatach komórek U373MG nietransfekowanych i transfekowanych hCE-2 (prof. P. Potter, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis).
Signaling
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek HepG2
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected hCE-1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABS310 | 04053252909955 |