Przejdź do
ABS1679
Anty-VPS28
from rabbit
Synonim(y):
Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog, H-Vps28, ESCRT-I complex subunit VPS28
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
726,00 zł
200 μL
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
726,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VPS28(51160)
General description
Homolog białka 28 związanego z sortowaniem białek wakuolarnych (UniProt: Q9UK41; znany również jako H-Vps28, podjednostka VPS28 kompleksu ESCRT-I) jest kodowany przez gen VPS28 (Gene ID: 51160) u człowieka. VPS28 jest składnikiem kompleksu Endosomal Sorting Complex Required for Transport (ESCRT)-I, który reguluje proces transportu pęcherzykowego. Kompleks ten tworzy maszynerię napędzającą sortowanie białek z endosomów do lizosomów. Znajduje się on w błonie komórkowej i błonie późnego endosomu. Opisano dwie izoformy VPS28, które są generowane przez alternatywny splicing. Kompleksy ESCRT odgrywają istotną rolę w regulacji receptora w dół, biogenezie lizosomów i pączkowaniu HIV. U ludzi kompleks ESCRT-I składa się z TSG101, VPS28 i jednego z czterech potencjalnych ludzkich homologów VPS37. Główną rolą ESCRT-I jest rozpoznawanie ubikwitynowanego ładunku poprzez domenę UEV podjednostki VPS23/TSG101. N-końcowa domena VPS28 zawiera konformacyjnie dynamiczne hydrofobowe miejsce wiązania na swojej powierzchni. C-końcowa domena VPS28 wiąże kompleks ESCRT-II. (Ref.: Kostelansky, MS et al. (2006). Cell 125(1); 113-126).
Zaobserwowano ~51 kDa; obliczono 25,43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowana podjednostka VPS28 kompleksu ESCRT-I o pełnej długości (VPS28).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowane białko VPS28 i VPS28 w ekstraktach komórkowych (Stuchell, M.D., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(34):36059-71). Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła VPS28 w komórkach HEK293T transfekowanych VPS28 (Silvestri, L.S., et. al. (2007). J Infect Dis. 196 Suppl 2:S264-70).
Anti-VPS28, nr kat. ABS1679, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym wykrywającym podjednostkę VPS28 kompleksu ESCRT-I i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa podjednostkę VPS28 kompleksu ESCRT-I w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in GST-VPS28 recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant GST-VPS28 protein.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS1679MSAB2501104HPA024745
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, canine, human, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... VPS28(51160)
Gene Information
human ... VPS28(51160)
Gene Information
human ... VPS28(51160)
Gene Information
human ... VPS28(51160)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-VPS28
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS167904054839362972