Przejdź do
ABS1520
Przeciwciało anty-GRASP55
serum, from rabbit
Synonim(y):
Golgi reassembly-stacking protein 2, GRS2, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GRASP55, GRASP55
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
hamster, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GORASP2(26003)
General description
Białko układające Golgiego o masie 55 kDa (zwane również białkiem układającym Golgiego o masie 55 kDa, GRASP55 lub Grs2) jest kodowane przez gen oznaczony jako Gorasp2 u szczura i myszy (GORASP2/GRS2/GOLPH6 u człowieka). Tworzenie stosu Golgiego obejmuje dwa homologiczne peryferyjne białka Golgiego, GRASP55 i GRASP65, zlokalizowane odpowiednio w cysternach przyśrodkowo-przejściowych i cis. GRASP55 i GRASP65 układają cisterna Golgiego ssaków poprzez wspólny mechanizm oligomeryzacji regulowanej fosforylacją. GRASP55 układa błony Golgiego, tworząc oligomery poprzez swoją N-końcową domenę GRASP. Proces ten jest regulowany przez fosforylację w C-końcowej domenie bogatej w serynę/prolinę. Ekspresja niefosforylowanych mutantów GRASP55 zwiększa układanie Golgiego w komórkach interfazowych i hamuje demontaż Golgiego podczas mitozy. Znokautowanie GRASP55 lub GRASP65 przez siRNA zmniejsza liczbę cisternae na stos Golgiego, podczas gdy jednoczesne znokautowanie obu białek GRASP prowadzi do demontażu całego stosu. (PMID 20083603). Nr kat. ABS1520, Anti-GRASP55, jest króliczą poliklonalną surowicą odpornościową wyhodowaną przeciwko rekombinowanemu immunogenowi obejmującemu region w C-końcowej połowie szczurzego GRASP55.
~54 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-końcowy
Rekombinowane białko odpowiadające C-końcowi szczurzego GRASP55.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GRASP55 w lizacie komórek HeLa (Xiang, Y. i Wang, Y. (2010). J. Cell Biol. 188(2):237-251).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GRASP55 w komórkach CHO i lizacie mózgu myszy (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GRASP55 w komórkach HeLa (Xiang, Y., and Wang, Y. (2010). J. Cell Biol. 188(2):237-251).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GRASP55 w komórkach CHO (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Anti-GRASP55 Antibody to przeciwciało przeciwko GRASP55 do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GRASP55 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501104HPA035275HPA035274
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q9R064
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q9H8Y8
UniProt accession no.
Q9H8Y8
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Historically chromatin was considered to contain only DNA, histones, non-histone proteins and transiently associated mRNAs. While this remains true, current data suggest that a variety of non-coding RNAs (e.g. long non-coding RNAs, enhancer RNAs and even miRNAs) also associate with chromatin and serve regulatory functions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS152004055977164015