Przejdź do
ABS1489
Anty-TRAP-1 (HSP75)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Heat shock protein 75 kDa mitochondrial, TNFR-associated protein 1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein, TRAP-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
human
Conjugate:
unconjugated
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRAP1(10131)
General description
Białko szoku cieplnego 75 kDa, mitochondrialne (UniProt: Q12931; znane również jako HSP 75, TNFR-associated protein 1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein, TRAP-1) jest kodowane przez gen Trap1 (znany również jako Hsp75) (Gene ID: 287069) u człowieka. TRAP-1 jest białkiem mitochondrialnym, które służy jako chaperon z aktywnością ATPazy. Jego aktywność ATPazy jest hamowana przez antagonistów kieszeni małych cząsteczek, takich jak geldanamycyna lub radikol. TRAP-1 ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, wątrobie, sercu, mózgu, nerkach, trzustce, płucach, łożysku i pęcherzu moczowym. Wyższy poziom ekspresji obserwuje się w kilku liniach komórek nowotworowych. Jednak nowotwory pęcherza moczowego i nerek wykazują obniżony poziom TRAP-1. TRAP-1 bierze udział w utrzymaniu funkcji i polaryzacji mitochondriów, prawdopodobnie poprzez stabilizację mitochondrialnego kompleksu I. Opisano dwie izoformy TRAP-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Jest on syntetyzowany z peptydem tranzytowym (aa 1-50), który jest następnie odcinany. TRAP-1 chroni komórki przed apoptozą mitochondriów i pomaga komórkom radzić sobie ze stresem oksydacyjnym. (Ref.: Altieri, DC et al. (2012). Biochim. Biophys. Acta 1823(3); 767-773).
Zaobserwowano ~75 kDa; obliczono 80,11 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Peptyd linenarny sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego TRAP-1 (HSP75). Sekwencja immunogenu jest zachowana w obu izoformach.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TRAP-1 (HSP75) w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło TRAP-1 (HSP75) w ludzkim mózgu, ludzkich migdałkach i ludzkich tkankach raka prostaty.
Anti-TRAP-1 (HSP75), nr kat. ABS1489, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa TRAP-1 (HSP75) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko związane z receptorem czynnika martwicy nowotworów typu 1 (TRAP-1; HSP75) w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 12 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRAP-1 (HSP75) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1276HPA044227SAB5200127
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
TR-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3H4-2H6, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS148904054839402111