Przejdź do
ABS14
Przeciwciało anty-PKA RII Beta
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type II, beta, cAMP-dependent protein kinase type II-beta regulatory chain, cAMP-dependent protein kinase type II-beta regulatory subunit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, horse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKAR2B(5577)
General description
PKA RII Beta jest łańcuchem regulatorowym typu drugiego, który pośredniczy w asocjacji błonowej poprzez wiązanie z białkami kotwiczącymi, w tym z kinazą MAP2. Gdy enzym jest nieaktywny, istnieją dwa łańcuchy regulatorowe i dwa łańcuchy katalityczne. PKA RII Beta jest aktywowany przez cAMP i wytwarza dwa aktywne monomery katalityczne i dimer regulatorowy, który wiąże cztery cząsteczki cAMP.
~ 46 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: domena cAMP2
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu PKA RII Beta w domenie cAMP2.
Application
Analiza Western Blot: 0,5 µg/ml z poprzedniej partii wykryło PKA RII Beta na 10 µg lizatu tkanki mózgowej myszy.
Anti-PKA RII Beta Antibody jest przeciwciałem przeciwko PKA RII Beta do stosowania w WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje PKA RII Beta w domenie cAMP2.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PKA RII Beta on 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502353HPA008421WH0005567M1
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human, horse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
indirect ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS1404053252414053