Przejdź do
ABS1079
Przeciwciało anty-UBE4B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ubiquitin conjugation factor E4 B, Homozygously deleted in neuroblastoma 1, Ubiquitin fusion degradation protein 2, UBE4B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE4B(10277)
General description
Czynnik koniugacji ubikwityny E4 B (UniProt O95155; znany również jako Homologous to yeast UFD2, Homozygously deleted in neuroblastoma 1, Ubiquitin fusion degradation protein 2) jest kodowany przez gen UBE4B (znany również jako E4, HDNB1, UBOX3, UFD2, UFD2A) (Gene ID 10277) u człowieka. Obrót białek błony plazmatycznej obejmuje internalizację i sortowanie przez szlak endocytarny. Modyfikacja ubikwityny umożliwia rozpoznawanie białek przez kompleksy białkowe związane z endosomami, umożliwiając sortowanie białek, które mają zostać zdegradowane od tych, które mają zostać poddane recyklingowi. Ligaza ubikwityny UBE4B oddziałuje z "substratem kinazy tyrozynowej regulowanej czynnikiem wzrostu hepatocytów" (Hrs) kompleksu "endosomalnego sortowania wymaganego do transportu 0" (ESCRT-0) w błonie endosomalnej, gdzie UBE4B ubikwitynuje internalizowany EGFR, aby umożliwić jego rozpoznanie przez ESCRT-0. Następnie enzym deubikwitynujący USP8 łączy się z ESCRT-0 poprzez wiązanie z "cząsteczką adaptorową przenoszącą sygnał" (STAM), podczas gdy UBE4B dysocjuje z ESCRT-0. ESCRT-I i II wiążą się następnie z ładunkiem i ułatwiają pączkowanie błony do wewnątrz w kierunku światła, podczas gdy ESCRT-III pośredniczy w dysocjacji ESCRT z błon endosomalnych i rozszczepieniu błony.
~130 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu UBE4B.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowany UBE4B, endogenny UBE4B w immunoprecypitacie STAM z komórek HeLa i siRNA-mediated UBE4B depletion in HeLa cells (Sirisaengtaksin, N., et al. (2014). J Biol Chem. 289(5):3026-3039).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła lokalizację komórkową UBE4B w komórkach HeLa z lub bez internalizacji EGF-EGFR (Sirisaengtaksin, N., et al. (2014). J Biol Chem. 289(5):3026-3039).
Wykryj UBE4B za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-UBE4B, nr kat. ABS1079, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i ICC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że to przeciwciało będzie reagować ze wszystkimi 4 splicowanymi izoformami ludzkiego białka UBE4B.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym Tris-HCl z 0,05% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected UBE4B in 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1404809WH0010277M1SAB4503523
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
1D5, monoclonal
clone
8F9, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS107904055977176520