Przejdź do
ABS1007
Anty-fosfo-Caveolin-1 (Ser37)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
CAV-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer37)
Gene Information
human ... CAV1(857)
General description
Caveolin-1 (UniProt: Q03135) jest kodowany przez gen CAV1 (znany również jako CAV) (Gene ID: 857) u człowieka. Trzy geny kaweoliny ulegają ekspresji u ssaków i są oznaczone jako kaweolina-1, -2 i -3. Większość tkanek ssaków wyraża co najmniej jedną z tych izoform. Caveolin-1 ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, wątrobie, żołądku, płucach, mózgu, nerkach i sercu. Caveolin-1 i -2 są zwykle współeksprymowane i łączą się w hetero-oligomery w retikulum endoplazmatycznym i aparacie Golgiego. Opisano dwie izoformy kaweoliny-1, które powstają w wyniku alternatywnej inicjacji. Ma dwie domeny cytoplazmatyczne (aa 2-104 i 126-178) i domenę wewnątrzbłonową (aa 105-125). Podstawowa struktura kaweoliny-1 zawiera dwie reszty serynowe, obie rezydujące w sekwencji konsensusu fosforylacji i otoczone regulacyjną domeną rusztowania. Miejsce seryny 37 reprezentuje miejsce konsensusu PKC, podczas gdy uważa się, że seryna 88 jest fosforylowana przez CK II alfa. Caveolin-1 działa jako białko rusztowania w błonach jaskiniowych i wykazano, że oddziałuje bezpośrednio z podjednostkami alfa białka G, aby funkcjonalnie regulować ich aktywność. Jest również zaangażowany w sygnał kostymulujący niezbędny do aktywacji komórek T za pośrednictwem receptora komórek T (TCR). Może wiązać się z DPP4 i indukować proliferację komórek T oraz aktywację NF-kappa-B w sposób zależny od receptora komórek T/CD3. Wiadomo, że mutacje w genie CAV1 powodują wrodzoną uogólnioną lipodystrofię 3, która charakteryzuje się prawie całkowitym brakiem tkanki tłuszczowej, skrajną insulinoopornością, hipertriglicerydemią i wczesnym początkiem cukrzycy. Niektóre mutacje zostały również powiązane z pierwotnym nadciśnieniem płucnym ze splotowatymi zmianami proliferujących komórek śródbłonka w tętniczkach płucnych, prowadzącymi do podwyższonego ciśnienia w tętnicach płucnych, niewydolności prawej komory i śmierci. (Ref.: Liu, P., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277 (44); 41295-41298; Garver, WS., et al. (1999). Biocheim. Biophys. Acta 143 (1453); 193-206).
Zaobserwowano ~21 kDa; obliczono 20,47 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom otaczającym fosfo-serynę 37 z N-końcowego regionu ludzkiej Caveolin-1. Sekwencja immunogenu jest zachowana u myszy i szczurów.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Fosfopeptyd Caveolin-1 (Ser37) blokował wykrywanie fosfo-Caveolin-1 (Ser37) w lizatach komórek A431 traktowanych Pervanadatem sodu.
Anti-phospho-Caveolin-1 (Ser37), nr kat. ABS1007, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa fosforylację Caveolin-1 na serynie 37 i zostało przetestowane do stosowania w teście inhibicji peptydowej i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa Caveolin-1 fosforylowany na serynie 37.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cells treated with sodium pervanadate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-Caveolin-1 (Ser37) in A431 cells treated with sodium pervanadate (5 mM, 30 minutes).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4300389SAB4503427C4490
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
Q03135
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HUVEC cell line, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using whole cell extract of the human endothelial ECV304 cell line and the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS100704054839410451