Przejdź do
ABN476
Przeciwciało anty-ACVR1C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Activin receptor type-1C, Activin receptor type IC, ACTR-IC, Activin receptor-like kinase 7, ALK-7, ACVR1C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1650,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1384
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACVR1C(130399)
General description
Receptor aktywiny typu 1 (ACVR1C) jest dimerycznym czynnikiem wzrostu i różnicowania należącym do rodziny kinaz białkowych TKL Ser/Thr. Aktywiny sygnalizują poprzez heteromeryczny kompleks receptorowych kinaz serynowych, który obejmuje co najmniej dwa receptory typu I i dwa receptory typu II. ACVR1C odgrywa ważną rolę w różnicowaniu komórek, zatrzymaniu wzrostu i apoptozie. Występuje w trzustce, sercu, okrężnicy, jelicie cienkim, jajniku, hipokampie, rdzeniu przedłużonym i skorupie mózgu.
Zaobserwowano ~62 kDa. Uniprot opisuje 4 izoformy o masie ~37 kDa, ~46 kDa, ~50 kDa i ~55 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ACVR1C.
Application
Wykryj receptor aktywiny typu 1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-ACVR1C zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ACVR1C in 15 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2100044HPA007982SAB1408309
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
Q8NER5
UniProt accession no.
Q8NER5
UniProt accession no.
Q8NER5
UniProt accession no.
Q8NER5
species reactivity
human
species reactivity
horse, human, rabbit, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN47604053252870439