Przejdź do
ABN472
Przeciwciało anty-TFEB
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35, TFEB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFEB(7942)
General description
Czynnik transkrypcyjny EB (TFEB) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych MiT/TFE, który ulega translokacji w podgrupie guzów nerek. Odgrywa ważną rolę w procesie transdukcji sygnału wymaganym do prawidłowego unaczynienia łożyska. TFEB specyficznie rozpoznaje i wiąże sekwencję E-box (5′-CANNTG-3′) i sekwencję CLEAR box (5′-GTCACGTGAC-3′).
Zaobserwowano ~57 kDa. Uniprot opisuje dwie izoformy przy ~44 kDa i ~53 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TFEB.
Application
Wykryj TFEB za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-TFEB zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A549
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TFEB in 15 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE415SAB4503154SAB3501044
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P19484
UniProt accession no.
P19484
UniProt accession no.
P19484
UniProt accession no.
P19484
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN47204053252870491