Przejdź do
ABN427
Anty-RalDH3 (ALDH1A3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Aldehyde dehydrogenase family 1 member A3, Aldehyde dehydrogenase 6, RALDH-3, RalDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
4
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALDH1A3(220)
General description
Rodzina dehydrogenazy aldehydowej 1, członek A3 (EC 1.2.1.5; UniProt Q9JHW9; znana również jako dehydrogenaza aldehydowa 6, RALDH-3, RalDH3, dehydrogenaza retinaldehydowa 3) jest kodowana przez gen Aldh1a3 (znany również jako Aldh6, Raldh3) (Gene ID 56847) u myszy. Kwas all-trans-retinowy (atRA) jest małocząsteczkowym metabolitem retinolu, znanym również jako witamina A, który odgrywa ważną rolę we wzroście i rozwoju wielu głównych układów narządów, w tym postnatalnego wzrostu oka. Trzy dehydrogenazy retinaldehydowe, RALDH1-3 lub ALDH1 1-3, katalizują nieodwracalne utlenianie retinaldehydu, tworząc atRA. Podczas gdy retinaldehyd powstaje w wyniku odwracalnego utleniania retinolu katalizowanego przez dehydrogenazy retinolu (RDH). Trzy enzymy RALDH wspólnie pośredniczą w sygnalizacji atRA podczas rozwoju oka poprzez ściśle regulowane wzorce ekspresji czasowo-przestrzennej. W postnatalnym oku ludzkim aktywność katalityczną RALDH można wykryć w naczyniówce, nabłonku barwnikowym siatkówki (RPE) i siatkówce. RALDH2 występuje w największej ilości w naczyniówce i RPE, w umiarkowanej ilości w siatkówce i w stosunkowo niskiej ilości w twardówce. RALDH1 występuje w największej ilości w naczyniówce, w umiarkowanej ilości w twardówce i znacznie zmniejszonej w siatkówce i RPE. RALDH3 ulega największej ekspresji podczas embrionalnego rozwoju oka, ale nie jest wykrywalny w dorosłych tkankach dna oka.
Zaobserwowano ~53 kDa. Obliczono 55,98/56,03/56,04 kDa (człowiek/mysz/szczur) (usunięto Met1).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający wewnętrznej sekwencji w N-końcowej połowie mysiego RalDH3.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło RalDH3 w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki siatkówki.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:150 z reprezentatywnej partii immunobarwiło beleczkowanie rozwijającego się oka w zatopionych w parafinie skrawkach głowy embrionalnego szczura E15 Sprague Dawley (SD) metodą immunohistochemii fluorescencyjnej (dzięki uprzejmości Anny Ashton, University of Aberdeen).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1500 z reprezentatywnej partii wykryło RalDH3 w 50 µg lizatu całej tkanki oka nowonarodzonego (postnatalnego P0) szczura Sprague Dawley (SD), ale nie w lizatach tkanki bocznej kory mózgu i mostka dorosłego szczura SD (dzięki uprzejmości Anny Ashton, University of Aberdeen).
Anti-RalDH3 (ALDH1A3), nr kat. ABN427, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko RalDH3/ALDH1A3 i zostało przetestowane w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilutioin of this antibody detected RalDH3 in 10 µg of mouse retina tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300932MABN838WH0000218M8
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c