Przejdź do
ABN337
Przeciwciało anty-LRFN4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leucine-rich repeat and fibronectin typeIII domain-containing protein 4, synaptic adhesion-like molecule 3, SALM3, FIGLER6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRFN4(78999)
General description
LRFN4 należy do rodziny pięciu glikoprotein transbłonowych, które ulegają wysokiej ekspresji w tkankach neuronalnych. Białka LRFN mają wspólną strukturę domeny transbłonowej bogatej w leucynę (LRR), immunoglobulinę (Ig) i fibronektynę typu III (Fn) z innymi członkami nadrodziny białek LRR-Ig-Fn, takimi jak rodzina białek Slitrk. Ekspresja LRFN1, -3 i -4 mRNA została wykryta w embrionalnych komórkach neuronalnych, podczas gdy ekspresja LRFN2 i LRFN5 była głównie ograniczona do bardziej dojrzałych komórek. LRFN1, -2 i -4 wiązały się z domenami PDZ postsynaptycznego PSD95, redystrybuując PSD95 na peryferia komórki. Sugeruje się, że białka LRFN odgrywają rolę w rozwijającym się i/lub dojrzałym układzie nerwowym kręgowców.
~80 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma od ~40 do ~160 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 66 kDa, ale może być obserwowana przy ~80 kDa z powodu wysokiej glikozylacji.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LRFN4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LRFN4 w tkance mózgowej myszy.
Wykryj białko LRFN4 za pomocą tego anty-LRFN4 zatwierdzonego do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że to przeciwciało nie reaguje krzyżowo z innymi członkami rodziny LRFN.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Evaluated by Western Blot in mouse brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRFN4 in 10 µg/mL of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3500019HPA077570SAB3500016
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... LRFN4(78999)
Gene Information
human ... LRFN4(78999)
Gene Information
human ... LRFN4(78999)
Gene Information
human ... LRFN3(79414)
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN33704053252831164