Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DTNBP1(84062)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w zastosowaniach immunohistochemicznych (Ito, H., et. al. (2010). Mol Psychiatry. 15(10):976-86).
Analiza immunofluorescencji: Rozcieńczenie 1000 z reprezentatywnej partii wykryło Dysbindin w tkance hipokampa mózgu myszy P8 (dzięki uprzejmości Dr Koh-ichi Nagata w Aichi Human Service Center).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w zastosowaniach immunoprecypitacji (Ito, H., et. al. (2010). Mol Psychiatry. 15(10):976-86).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w zastosowaniach immunocytochemicznych (Yuan, Q., et. al. (2016). Biol Psychiatry. 80(4):312-22).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w aplikacjach Western Blotting (Lee, S.A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(11):7087-96).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w zastosowaniach immunoprecypitacji (Lee, S.A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(11):7087-96).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w aplikacjach Western Blotting (Ito, H., et. al. (2010). Mol Psychiatry. 15(10):976-86).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Dysbindin w zastosowaniach immunocytochemicznych (Ito, H., et. al. (2010). Mol Psychiatry. 15(10):976-86).
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Dysbindin in human cerebellum tissue.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c