Przejdź do
ABN1011
Przeciwciało przeciwko peroksydoksynie-2
serum, from rabbit
Synonim(y):
Peroxiredoxin-2, Thiol-specific antioxidant protein, TSA, Thioredoxin peroxidase 1, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDX2(7001)
General description
Białko o nazwie Peroxiredoxin-2, lub w starszej literaturze Thiol-specific antioxidant protein, TSA, Thioredoxin peroxidase 1, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1, Natural killer cell-enhancing factor B, PRP, lub NKEF-B i kodowane przez ludzki gen PRDX2/NKEFB/TDPX1 odgrywa rolę w kontrolowaniu stanu utlenienia komórki poprzez redukcję nadtlenków za pośrednictwem systemu Thioredoxin. Nadtlenki są wytwarzane podczas normalnego metabolizmu i jeśli nie zostaną zredukowane, ich nagromadzenie może prowadzić do stresu oksydacyjnego i śmierci komórki. Co ciekawe, peroksydoksyna-2 może być inaktywowana przez stres oksydacyjny na Cys-51, dzięki czemu jej poziom jest ściśle kontrolowany. Peroksydoksyna-2 jest szczególnie ważna w neuronach, gdzie działa jako czynnik antyapoptotyczny, ale białko to ulega szerokiej ekspresji i lokalizuje się w cytoplazmie w większości komórek. Ponieważ peroksydoksyna-2 pośredniczy w sygnalizacji H2O2, jest uważana za białko przeciwstarzeniowe i przeciwnowotworowe, ale zaskakująco ostatnie badania na drożdżach wskazują, że peroksydoksyna-2 wzmacnia poziomy H202 i sygnalizację poprzez specyficzne hamowanie innych enzymów tioredoksyny poprzez ich utlenianie. Peroksiredoksyna-2 może zatem zarówno hamować, jak i promować metabolizm nadtlenków w zależności od mikrośrodowiska komórkowego i badanych systemów komórkowych.
~22 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi mysiej peroksydoksyny-2.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło peroksydoksynę-2 w 10 µg lizatu tkanki ludzkiego mózgu i hipokampa szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła peroksydoksynę-2 w komórkach COS (Prof. Mustapha Oulad, IGBMC, Francja).
Przeciwciało anty-Peroxiredoxin-2 jest przeciwciałem przeciwko Peroxiredoxin-2 do stosowania w western blottingu i ICC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Królicza surowica poliklonalna bez konserwantów.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peroxiredoxin-2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0058MAB3478SAB4500131
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN101104053252970078